205536
Cadein1
A cell-permeable isoquinolinium compound that preferentially induces apoptotic cell death in p53-deficient cancer cells with functional MMR (DNA mismatch repair) system.
Synonyme(s) :
Cadein1
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
FC1=CC=CC(F)=C1C[N+](CC2)=C(C3=C2C=C(C(OC)=C3)OC)CCCCCCCCCCCCCCC.[I-]
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable