203325
BMS
Water-soluble reagent useful for the reduction of native disulfide bonds in proteins. Considered to be a superior reducing agent to DTT.
Synonyme(s) :
BMS, bis(2-Mercaptoethylsulfone)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (titration)
Forme
crystalline solid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
pKa
(1) 7.9, (2) 9.0
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C4H10O2S3/c5-9(6,3-1-7)4-2-8/h7-8H,1-4H2
Clé InChI
YWXCBLUCVBSYNJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Autres remarques
Singh, R., and Whitesides, G.M. 1994. Bioorg. Chem.22, 109.
Singh, R., and Whitesides, G.M. 1994. Protein Sci. 3, Suppl. 1, 430T.
Lamoureux, G.V., and Whitesides, G.M. 1993. J. Org. Chem.58, 633.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable