197330
Bcl-2 Inhibitor - CAS 383860-03-5 - Calbiochem
The Bcl-2 Inhibitor, also referenced under CAS 383860-03-5, controls the biological activity of Bcl-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonyme(s) :
Bcl-2 Inhibitor - CAS 383860-03-5 - Calbiochem, 2,9-Dimethoxy-11,12-dihydrodibenzo[c,g][1,2]-diazocine 5,6-dioxide (A) and 5,5ʹ-Dimethoxy-2,2ʹ-dinitrosobenzyl (B)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
green
Solubilité
DMSO: 2.5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable