197225
Bcl-2 Binding Peptide, Cell-Permeable, Negative Control
A cell-permeable, mutated cpm-1285 peptide analog (Leu¹⁵¹ replaced by Ala) that does not induce apoptosis and displays nearly 15-fold reduction in Bcl-2 binding.
Synonyme(s) :
Bcl-2 Binding Peptide, Cell-Permeable, Negative Control, Decanoyl-KN¹⁴⁰LWAAQRYGREARRMSDEFEGSFKGL¹⁶⁵-OH, cpm-1285m, cpm-1285m, Decanoyl-KN¹⁴⁰LWAAQRYGREARRMSDEFEGSFKGL¹⁶⁵-OH
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
A negative control for Cat. No. 197220 (Bcl-2 Binding Peptide, Cell-Permeable).
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable