Key Documents
1.93802
Supelco
Tin (metal)
EMPLURA®
About This Item
Code UNSPSC :
12141745
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable