Documents
1.93704
Supelco
Sodium tungstate dihydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Sodium tungstate dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Na2O4W · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Clé InChI
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable