Documents
1.93694
Supelco
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Synonyme(s) :
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CoO4S · 7H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.10
Code UNSPSC :
12352302
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable