Principaux documents
1.93656
Supelco
Barium hydroxide octahydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Barium hydroxide octahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Ba(OH)2 · 8 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Ba+2].[O-H].[O-H].O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable