Principaux documents
1.93654
Supelco
Sodium nitrite
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Sodium nitrite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
NNaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].N(=O)[O-]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable