1.93636
Calcium sulfate dihydrate
(precipitated), EMPLURA®
Synonyme(s) :
Calcium sulfate dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
(precipitated)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
Clé InChI
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable