1.93296
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Ce].[S](=O)(=O)(O)O.N.O
InChI
1S/Ce.H3N.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
Clé InChI
AAXMWILTYFSCCH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable