Documents
1.93204
Supelco
Sulfate d'argent
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Silver sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ag2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
ACS reagent
Forme
powder
Pf
652  °C (1206 °F)
Solubilité
water: soluble 8.21 g/L at at 20 °C
Température de stockage
room temp
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
Clé InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93204.0026: 25 g, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable