189404
Aurora Kinase Inhibitor II
The Aurora Kinase Inhibitor II, also referenced under CAS 331770-21-9, controls the biological activity of Aurora Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Aurora Kinase Inhibitor II, 4-(4ʹ-Benzamidoanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline, Aurora Kinase Inhibitor II
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C23H20N4O3/c1-29-20-12-18-19(13-21(20)30-2)24-14-25-22(18)26-16-8-10-17(11-9-16)27-23(28)15-6-4-3-5-7-15/h3-14H,1-2H3,(H,27,28)(H,24,25,26)
Clé InChI
IMYVCWQAHSYYOO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Aurora Kinase
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Mortlock, A.A., et al. 2005. Curr. Top. Med. Chem.5, 807.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable