178276
Apicidin, Fusarium sp.
A potent, cell-permeable inhibitor of histone deacetylase (IC₅₀= 700 pM for parasitic histone deactetylase) that also exibits antiprotozoal and potential anti-malarial properties.
Synonyme(s) :
Apicidin, Fusarium sp., cyclo-[L-(2-Amino-8-oxodecanoyl)-L-(N-methoxytryptophan)-L-isoleucyl-D-pipecolinyl], HDAC Inhibitor XI
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable