175580
Angiogenesis Inhibitor
The Angiogenesis Inhibitor, also referenced under CAS 186611-44-9, controls the biological activity of Angiogenesis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Angiogenesis Inhibitor, ( Z,E)-3-(Imidazol-4-ylmethylene)indolin-2-one, (Z,E)-3-(Imidazol-4-ylmethylene)indolin-2-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
hEGF-R tyrosine kinase activity
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable