16-240
IgG normale de souris conjuguée à l'Alexa Fluor™ 488
Normal Mouse IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunofluorescence.
Synonyme(s) :
Normal Mouse IgG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
polyclonal
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
IgG polyclonale de souris (anticorps témoin) dont l'utilisation a été validée en immunofluorescence.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Forme physique
Fractionnement et chromatographie d'échange d'ions
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Alexa Fluor™ est une marque déposée de Molecular Probes, Inc.
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
International journal of molecular sciences, 23(14) (2022-07-28)
Microsporidia are obligate intracellular parasites that infect a wide variety of hosts ranging from invertebrates to vertebrates. These parasites have evolved strategies to directly hijack host mitochondria for manipulating host metabolism and immunity. However, the mechanism of microsporidia interacting with
Translational psychiatry, 9(1), 47-47 (2019-02-02)
Differential DNA methylation in the brain is associated with many psychiatric diseases, but access to brain tissues is essentially limited to postmortem samples. The use of surrogate tissues has become common in identifying methylation changes associated with psychiatric disease. In
Development (Cambridge, England), 145(22) (2018-10-20)
Establishment of precise three-dimensional tissue structure is vital for organ function. In the visual system, optic fissure and stalk morphogenesis is a crucial yet poorly understood process, disruptions of which can lead to coloboma, a birth defect causing visual impairment.
Frontiers in oncology, 14, 1376831-1376831 (2024-05-22)
Cancer metastasis is dependent on cell migration. Several mechanisms, including epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) and actin fiber formation, could be involved in cancer cell migration. As a downstream effector of the Hippo signaling pathway, transcriptional coactivator with PDZ-binding motif (TAZ) is
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 79(1), 57-65 (2010-12-25)
Fluorescence-based flow cytometry measures multiple cellular characteristics, including levels of receptor expression, by assessing the fluorescence intensity from a population of cells whose cell surface receptors are bound by a fluorescently labeled antibody or ligand for that receptor. Functionalized noble