Principaux documents
1.60317
Supelco
Nitric acid
25%, suitable for titration
Synonyme(s) :
Nitric acid solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
Acide nitrique solution, suitable for titration
Gamme de produits
Titripur®
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
titration: suitable (argentrometric)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable