14-781-M
PI3 Kinase (p110α(E545K)/p85α), Murine
About This Item
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Niveau de qualité
100
300
Description
protein target PI3Kα/p85α
Produit purifié par
(Ni2+/NTA-agarose)
Technique(s)
activity assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
mouse ... PIK3CA(18706)
Description générale
SIZE: 1068 amino acids; 124284 Da
SUBUNIT: Heterodimer of a p110 (catalytic) and a p85 (regulatory) subunit. Binds to IRS1 in nuclear extracts. Interacts with RUFY3 (By similarity).
DISEASE: SwissProt: P42336 # Defects in PIK3CA are associated with colorectal cancer (CRC) [MIM:114500]. & Defects in PIK3CA are associated with breast cancer [MIM:114480]. & Defects in PIK3CA are associated with epithelial ovarian cancer (EOC) [MIM:604370].
SIMILARITY: SwissProt: P42336 ## Belongs to the PI3/PI4-kinase family. & Contains 1 C2 domain. & Contains 1 PI3K/PI4K domain.
Conditionnement
Propriétés physiques
p85α MW = 83.6kDa.
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable