1.46802
Flacons prêts à l'emploi de bouillon tryptone-soja
Tween® 0.5 %, bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 400 mL, closure type, blue screw cap with septum, box of 6 bottles
Synonyme(s) :
Casein Soybean Digest Broth, TSB, TSB with 0.5% Tween® 80, TSB with neutralizer, Tryptone Soy Broth, Tryptone Soy Broth + 0.5% Tween® 80
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP
JP (4.06)
USP
Stérilité
sterile; autoclaved
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type blue screw cap with septum
ready-to-use
Composition
Tween®, 0.5%
Conditionnement
box of 6 bottles
bottle of
Contenance du flacon
500 mL
bottle filling volume
400 mL
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Composants
tween
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable