1.46488
Fluide A
ready-to-use, bottle volume 500 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Fluid A acc. USP, Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
bottle of
pkg of (500 ml in 500 ml bottle with yellow screw cap and septum (6 bottles per box))
Contenance du flacon
500 mL
Volume du flacon
500 mL , filling volume
pH
7.1
Application(s)
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable