1.46382
MacConkey Broth
ready-to-use, bottle volume 1000 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Broth Medium G, MacC
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.13
USP 62
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid (ready-to-use)
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
bottle of
single packed of (1 L in 1 L bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Technique(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Contenance du flacon
1000 mL
Volume du flacon
1000 mL , filling volume
pH
7.3
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
Escherichia coli
coliforms
enterobacteriaceae
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable