14-601-M
ROKβ/ROCK-I Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human ROCK-I amino acids 17-535, autoactivated by incubating with Mg/ATP & redialysed to remove excess ATP. For use in Kinase Assays.
Synonyme(s) :
Rho-associated protein kinase, p160ROCK
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Forme
liquid
Durée de conservation
6 mo.
Poids mol.
Mw 61.4 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... ROCK1(6093)
Description générale
N-terminal His6-tagged, recombinant, human ROCK-I amino acids 17-535; autoactivated by incubating with Mg/ATP and redialysed to remove excess ATP
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Application
Inflammation & Immunology
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable