14-569-M
ErbB4 Protein, active, 10 µg
Active, N-Terminal His6-tagged, recombinant, human ErbB4 amino acids 706-991, for use in Kinase Assays.
Synonyme(s) :
Receptor Tyrosine-protein kinase erbB-4, p180erbB4, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER4
About This Item
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 36.1 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... ERBB4(2066)
Description générale
Application
Inflammation & Immunology
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable