14-347-M
CHK2 Protein, active, 10 µg
Active, recombinant human CHK2, residues 5-543, containing N-terminal GST & C-terminal His-6 tags, for use in Kinase Assays.
About This Item
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Gamme de produits
Upstate®
Activité spécifique
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Poids mol.
Mw 89.6 kDa
Produit purifié par
(glutathione-agarose and Ni2+/NTA-agarose)
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès
(FUNCTION: SwissProt: O96017 # Regulates cell cycle checkpoints and apoptosis in response to DNA damage, particularly to DNA double-strand breaks. Inhibits CDC25C phosphatase by phosphorylation on ′Ser-216′, preventing the entry into mitosis. May also play a role in meiosis. Regulates the TP53 tumor suppressor through phosphorylation at ′Thr-18′ and ′Ser-20′. )
NM_001005735.1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... CHEK2(11200)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable