Documents
137133
SAFC
Ethanolamine
EMPROVE® EXPERT, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
2-Aminoéthanol, Alcool 2-aminoéthylique
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.08
Numéro Beilstein :
505944
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Agence
NF
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Description
Product will be discontinued and replaced by 1.37044
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1436 °F
Limite d'explosivité
17 %
Conditionnement
pkg of 1 L (1371331000)
pkg of 20 L (1371339020)
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
Pf
10-11 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup