1.37007
Acide chlorhydrique
fuming 37%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Agence
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Densité de vapeur
1.3 (vs air)
Pression de vapeur
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Technique(s)
API processing | salt formation: suitable
Point d'ébullition
>100 °C (lit.)
Densité
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
Activité étrangère
Aflatoxin
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
1.37007.2500 / 2.5L / glass bottle
1.37007.9025 / 25L / PE canister
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable