Principaux documents
1.25067
Millipore
Prosep® Ultra Plus
column I.D. × L 8 mm × 20 mm
Synonyme(s) :
MiniChrom ProSep® Ultra Plus, 1 ml
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Colonne, D.I. × Long.
8 mm × 20 mm
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Description générale
8 x 20mm
Remarque sur l'analyse
Appearance: passes test
Informations légales
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany