Key Documents
1.19132
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-8e, 10µm
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Matériaux
spherical silica gel
Niveau de qualité
Paramètres
≤40 bar max. pressure
Dimension de pores
10 nm mean pore size
Application(s)
plasma purification
plasma purification
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
2-30°C
Informations légales
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable