1.15480
Hyamine® 1622-solution
0.004 mol/l, for the deterimination of anionic tensides, Titriplex®
Synonyme(s) :
N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammonium chloride
About This Item
Produits recommandés
product name
Hyamine® 1622-solution, for the determination of anionic tensides 0.004 mol/l
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
0.004 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
Densité
1.0 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Conditionnement
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.