1.15058
Sodium standard dissolved in oil
1 g/kg Na Certipur®
Niveau de qualité
Température de transition
flash point 63 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Assay (Na): 980 - 1020 mg/kg
standard deviation (s) (± mg/kg):
Determination method: Perchloric acid titration.
(traceable to NIST - SRM 84L)
standard deviation (s) (± mg/kg):
Determination method: Perchloric acid titration.
(traceable to NIST - SRM 84L)
Informations légales
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
63 °C