Principaux documents
1.14441
Supelco
Chromate Test Kit, colorimetric
0.10-1.6 mg/L (Cr), 0.22-3.6 mg/L (CrO₄²⁻), MQuant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
Nom du produit
Chromate Test, colorimetric, 0.10-1.6 mg/L (Cr), 0.22-3.6 mg/L (CrO42-), for use with MCOLORTEST®
Analyte(s) spécifique(s)
chromate
Niveau de qualité
Plage de mesure
0.10-1.6 mg/L (Cr)
0.22-3.6 mg/L (CrO42-)
Compatibilité
for use with MCOLORTEST®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method: colorimetric with color card and comparator block with short test tubes 0.10 - 0.20 - 0.30 - 0.45 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.3 - 1.6 mg/l Cr 0.22 - 0.45 - 0.67 - 1.0 - 1.3 - 1.8 - 2.2 - 2.9 - 3.6 mg/l CrO₄²⁻ MColortest®
Informations légales
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3