1.13350
2-Propanol
≥99.8% (GC), for preparative chromatography Prepsolv™
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Produits recommandés
product name
2-Propanol, for preparative chromatography Prepsolv™
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Puissance
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Résidus d'évap.
≤1.0 mg/L
Transmittance
220 nm, ≥50%
260 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 1.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 220 nm): ≥ 50 %
Transmission (from 260 nm): ≥ 98 %
Filtred by 0.2µm filter
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup