Documents
1.13126
SAFC
Dioxyde de silicium
colloidal, highly dispersed, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF, E 551
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Silice, Dioxyde de silicium
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352309
Numéro E:
E551
Numéro de classement CE :
231-545-4
Agence
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le dioxyde de silicium est un ingrédient très courant dans les applications pharmaceutiques et agroalimentaires. Il est notamment utilisé comme agent améliorant la viscosité et comme stabilisant d'émulsion dans les formes liquides ainsi que comme régulateur d'écoulement ou agent de fluidité pour améliorer les propriétés rhéologiques des poudres sèches dans la production de comprimés et de capsules.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable