Documents
1.12553
Sigma-Aldrich
Coomassie Brilliant blue R 250 (C.I. 42660)
for electrophoresis Trademark of Imperial Chemical Industries PLC
Synonyme(s) :
Coomassie Brilliant blue R 250 (C.I. 42660), protein stain
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H44N3NaO7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
825.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105305
Numéro de classement CE :
228-060-5
Nomenclature NACRES :
NC.01
Niveau de qualité
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
protein staining: suitable
pH
6.2 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
174-180 °C
Solubilité
20 g/L
Masse volumique apparente
250 kg/m3
εmax
≥300 at 554-563 nm at 0.025 g/L (pH 7.0)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30,46H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H-,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
Clé InChI
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 7.0): 554 - 563 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.025 g/l; buffer pH 7.0; calc. on dried substance): ≥ 300
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Suitability for electrophoresis: passes test
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable