Principaux documents
1.12146
Sigma-Aldrich
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt
for tenside tests
Synonyme(s) :
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium laurylsulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H25NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
219-200-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
330 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
pH (100 g/l, water): 5.5 - 7.5
Loss on drying (120 °C; 4h; Vacuum): ≤ 2.0 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable