Documents
1.09872
Supelco
Sulfate standard
1000 mg SO₄ (H₂SO₄ in H₂O) Titrisol®
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
0.8 (20 °C in H2O)
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
content (SO₄²⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Alcalimetric titration
(traceable to NIST - SRM 723b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable