Principaux documents
1.09649
Supelco
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
for gas chromatography
Synonyme(s) :
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, BSA
About This Item
Formule linéaire :
CH3C[NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
233-892-7
Pression de vapeur
10 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
43 °C/11 hPa
Température de transition
flash point 40 °C
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3
Clé InChI
SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): colourless to pale yellow
Appearance of substance (visual): clear liquid
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup