Principaux documents
1.08712
Supelco
Magnesium reagent
according to Mann and Yoe as reagent for magnesium
Synonyme(s) :
Magnesium reagent, Xylidyl blue, Mann and Yoe′s magnesium reagent
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H20N3NaO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
239-012-8
Forme
solid
Niveau de qualité
Caractéristiques
according to Mann and Yoe as reagent for magnesium
Analyte(s) spécifique(s)
magnesium
Technique(s)
photometry: suitable
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C25H21N3O6S.Na/c1-14-7-9-20(15(2)11-14)26-25(31)19-12-16-5-3-4-6-18(16)23(24(19)30)28-27-21-13-17(35(32,33)34)8-10-22(21)29;/h3-13,27,29H,1-2H3,(H,26,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b28-23-;
Clé InChI
LPXSXFXFNSMAOI-MCOPDZHSSA-M
Description générale
acc. to Mann and Yoe (reagent for magnesium)
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorbance A (492 nm; 1 cm): ≥ 0.350
Loss on Drying (105°C): ≤ 5
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable