Documents
1.08409
Supelco
Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt
for analysis
Synonyme(s) :
Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt, Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium magnesium salt, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium magnesium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12K2MgN2O8 · 2H2O
Poids moléculaire :
426.74
Code UNSPSC :
12352107
Niveau de qualité
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Complexometric reactions
Technique(s)
titration: suitable
pH
6.0-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
200 g/L
Masse volumique apparente
730 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Free Magnesium: ≤ 0.01 %
Free EDTA: ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): 7.5 - 9.5 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable