1.08330
Oxynex® L liquid
antioxidant for fats and oils EMPROVE® ESSENTIAL
Fabrication pharma
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
liquid
pH
3-4 (20 °C, 20 g/L in H2O, as an emulsion)
Température de transition
flash point 11 °C
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Oxynex® L Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C