Documents
1.08208
Millipore
Triethylammonium acetate buffer solution
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
About This Item
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.05
Pression de vapeur
23 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
7.0 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
100 °C
Densité
1 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Description générale
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
Remarque sur l'analyse
Evaporation residue≤ 0.01 %pH-value (1 mol/l)6.9 - 7.1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1