Principaux documents
1.07257
Millipore
DL-Phenylalanine
for biochemistry
Synonyme(s) :
DL-Phenylalanine, 2-Amino-3-phenylpropionic acid, Phe
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
205-756-7
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
271 °C (decomposition)
Solubilité
14.11 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation(α 20/D; 5 %; hydrochloric acid 1 mol/l): -0.1 to +0.1
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances(as Glycine): ≤ 0.1 %