1.07232
BPLS agar
for the isolation of Salmonella
Synonyme(s) :
Brilliant-green phenol-red lactose sucrose agar, Brillant-green phenol-red lactose sucrose agar
Forme
medium granules (dehydrated (DCM))
Fabricant/nom de marque
GranuCult®
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.0 (37 °C, 52 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
52 g/L
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Application(s)
clinical
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Salmonella spp.
Description générale
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3