1.06400
Chlorure de sodium
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 865 °C)
Description
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
1461 °C/1013 hPa
Pf
801 °C (lit.)
Solubilité
358 g/L
Densité
2.17 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.