Documents
1.05980
SAFC
D-Mannitol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 421
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Mannitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro Beilstein :
1721898
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro E:
E421
Numéro de classement CE :
200-711-8
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
fine powder
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Puissance
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Qualité
E 421
Taille des particules
(see specification)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
290-295 °C/4 hPa
Pf
167-170 °C (lit.)
Solubilité
213 g/L
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le mannitol est très utilisé dans les préparations pharmaceutiques et les applications agroalimentaires, principalement comme diluant et agent de charge dans les formes orales solides telles que les comprimés. Pour des mannitols directement compressibles ou pour un produit spécialement conçu pour la granulation par voie humide, nous vous invitons à découvrir la gamme de produits Parteck®.
Actions biochimiques/physiologiques
Agent de sapidité sucré constitué de sucre d′alcool. Utilisé dans les études d′inhibition du goût sucré.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 8
1 of 8