1.04119
Oxyde d′osmium(VIII)
for microscopy
Synonyme(s) :
Osmium(VIII) oxide
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
10 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Puissance
15 mg/kg LD50, oral (Rat)
Couleur
yellow
pH
6 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Point d'ébullition
130 °C/1013 hPa
Pf
40 °C (decomposition)
Solubilité
65 g/L
Densité
4.91 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1500 kg/m3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/4O.Os
Clé InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable