1.02374
Bicarbonate de sodium
special grade, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sodium bicarbonate
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Pf
270 °C (decomposition)
Solubilité
96 g/L
Densité
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable