Documents
1.02126
Millipore
α-Cyclodextrine
for biochemistry
Synonyme(s) :
α-Cyclodextrine, Schardinger α-dextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H60O30
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
972.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
233-007-4
Nomenclature NACRES :
NA.79
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
278 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2
Clé InChI
HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Water (according to Karl Fischer): ≤ 11.0 %
Spec. rotation [α²0/D (1 %; water; calc. on anhydrous substance): +148.0 - +153.0 °
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable