Principaux documents
1.02003
Supelco
Cadmium acetate dihydrate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Cadmium acetate dihydrate, Cadmium Acetate
500 G
179.00 CHF
179.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
179.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3COO)2Cd · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
208-853-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
179.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric)
Forme
solid
Puissance
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
≤0.1% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
256 °C (anhydrous)
Densité
2.01 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
950 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cd](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.2H2O/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Clé InChI
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (komplexometric (CH₃COO)₂Cd·2H₂O): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Substances not precipitated with H₂S (as sulphates): ≤ 0.1 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable