Documents
1.01782
Supelco
Benzène
Synonyme(s) :
Benzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.11
Numéro Beilstein :
969212
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
Densité de vapeur
2.77 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Température d'inflammation spontanée
1043 °F
Limite d'explosivité
8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C (lit.)
Pf
5.5 °C (lit.)
Densité
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F
Point d'éclair (°C)
-11 °C